焦磷酸四苄酯 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 四苄基二磷酸酯焦磷酸四苄基酯
TCIAP1223-1GEA 900 CNY
TCIAP1223-1G
焦磷酸四苄酯 ≥98.0% (通过HPLC)
焦磷酸四苄酯
分子式: C₂₈H₂₈O₇P₂
分子量: 538,48
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00051941
CAS号: 990-91-0
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/60/28991860.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C