四氢吡喃-2-甲醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-(羟基甲基)四氢吡喃2-四氢吡喃基甲醇
TCIAT0952-25MLEA 0 CNY
TCIAT0952-5ML TCIAT0952-25ML
四氢吡喃-2-甲醇 ≥96.0% (通过GC)
四氢吡喃-2-甲醇
分子式: C₆H₁₂O₂
分子量: 116,16 g/mol
沸点: 187°C
闪点: 93°C
MDL编号: MFCD00006624
CAS号: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/40/28995040.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %