甲基丙基二硫醚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1781-5GEA 0 CNY
TCIAM1781-5G TCIAM1781-25G
甲基丙基二硫醚 ≥97.0% (通过GC)
甲基丙基二硫醚
分子式: C₄H₁₀S₂
沸点: 71°C
闪点: 43°C
MDL编号: MFCD00013400
CAS号: 2179-60-4
EINECS: 218-551-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/52/28976152.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %