2-(三氟甲基)丙烯酸 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: TFMAA
ACRO313100010EA 0 CNY
ACRO313100050 ACRO313100010
2-(三氟甲基)丙烯酸 98%
2-(三氟甲基)丙烯酸
分子式: C₄H₃F₃O₂
分子量: 140,06 g/mol
沸点: 86 °C (760 mmHg)
溶点: 48…52 °C
闪点: 81 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042424
CAS号: 381-98-6
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %