3-羧基苯硼酸 97%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO344630050EA
0
CNY
ACRO344630050
ACRO344630250
ACRO344630010
3-羧基苯硼酸 97%
3-羧基苯硼酸
分子式:
C₇H₇BO₄ 分子量: 165,94 g/mol 溶点: 243…247 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00036833 CAS号: 25487-66-5 |
产品技术规格
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |