3-氨基苯基硼酸硫酸盐
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 间氨基苯硼酸
TCIAA1774-25GEA 0 CNY
TCIAA1774-25G TCIAA1774-1G TCIAA1774-5G
3-氨基苯基硼酸硫酸盐
3-氨基苯基硼酸硫酸盐
分子式: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
分子量: 371,97 g/mol
MDL编号: MFCD00013111
CAS号: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/97/28929897.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %