2-氨基-4-氯-6-硝基苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2244-100GEA
1600
CNY
TCIAA2244-100G
TCIAA2244-25G
2-氨基-4-氯-6-硝基苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-氨基-4-氯-6-硝基苯酚
分子式:
C₆H₅ClN₂O₃ 分子量: 188,57 溶点: 152°C |
MDL编号:
MFCD00035925 CAS号: 6358-08-3 EINECS: 228-761-6 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |