N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺) 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 1,1,1-三氟-N-苯基-N-[(三氟甲基)磺酰基]甲磺酰胺N,N-双(三氟甲磺酰基)苯胺N-苯基-三氟甲磺酰亚胺N-苯基双(三氟甲磺酰)亚胺
ACRO374790050EA 0 CNY
ACRO374790050 ACRO374790250 ACRO374791000
N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺) 97%
N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺)
分子式: C₈H₅F₆NO₄S₂
分子量: 357,25 g/mol
溶点: 99…105 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000404
CAS号: 37595-74-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 105 °C
HPLC ≥96.0 %