3-碘苄胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0710-1GEA
0
CNY
TCIAI0710-1G
TCIAI0710-5G
3-碘苄胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC)
3-碘苄胺盐酸盐
分子式:
C₇H₉ClIN 分子量: 269,5105 g/mol 溶点: 194°C |
MDL编号:
MFCD00012857 CAS号: 3718-88-5 EINECS: 223-068-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |