3-氨基-4-羟基联苯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0397-25GEA 0 CNY
TCIAA0397-25G TCIAA0397-5G TCIAA0397-1G
3-氨基-4-羟基联苯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-氨基-4-羟基联苯
分子式: C₁₂H₁₁NO
分子量: 185,2200 g/mol
EINECS: 214-484-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/31/28927831.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency