cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC0492-25GEA
145
CNY
TCIAC0492-25G
TCIAC0492-500G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
分子式:
C₈H₁₀O₄ 分子量: 170,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00070482 CAS号: 2305-26-2 EINECS: 218-974-2 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |