硒氰酸钾 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO201980100EA 0 CNY
ACRO201982500 ACRO201980100 ACRO201980500
硒氰酸钾 99%
硒氰酸钾
分子式: CKNSe
分子量: 144,08 g/mol
溶点: 152…158 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011366
CAS号: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN号: 3283
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %