Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
供应商: TCI EUROPE
TCIAI0349-5GEA 0 CNY
TCIAI0349-5G TCIAI0349-25G
Sodium-1-undecanesulphonate ≥98.0% (通过滴定分析) 用于离子对色谱
Sodium-1-undecanesulphonate
分子式: C₁₂H₂₅NaO₃S
分子量: 258,36 g/mol
MDL编号: MFCD00053627
CAS号: 5838-34-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/75/28972175.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130