2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2085-5GEA 0 CNY
TCIAB2085-5G TCIAB2085-25G
2-Bromoethyl phenyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
2-Bromoethyl phenyl sulphide
分子式: C₈H₉BrS
分子量: 217,12 g/mol
沸点: 137°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00040826
CAS号: 4837-01-8
EINECS: 225-422-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/55/28933855.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %