2-氯乙基苯基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-(苯硫基)氯乙烷
TCIAC1388-25GEA 0 CNY
TCIAC1388-25G TCIAC1388-5G
2-氯乙基苯基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
2-氯乙基苯基硫醚
分子式: C₈H₉ClS
分子量: 172,68 g/mol
沸点: 245°C
闪点: 104°C
MDL编号: MFCD00013691
CAS号: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN号: 1760
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/27/28938627.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %