4-(甲硫基)苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 对羟基茴香硫醚
TCIAM0441-25GEA 545 CNY
TCIAM0441-25G TCIAM0441-250G
4-(甲硫基)苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(甲硫基)苯酚
分子式: C₇H₈OS
分子量: 140,21
沸点: 154°C
MDL编号: MFCD00002351
CAS号: 1073-72-9
EINECS: 214-031-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/80/28973880.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency