1,10-Undecadiene ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAU0024-1MLEA 0 CNY
TCIAU0024-1ML TCIAU0024-5ML
1,10-Undecadiene ≥90.0% (通过GC)
1,10-Undecadiene
分子式: C₁₁H₂₀
沸点: 187°C
MDL编号: MFCD00059203
CAS号: 13688-67-0
UN号: 3295
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/86/28997186.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %