Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAM1915-25GEA 0 CNY
TCIAM1915-25G
Methyl perfluorononanoate ≥95.0% (通过GC)
Methyl perfluorononanoate
分子式: C₁₀H₃F₁₇O₂
分子量: 478,11 g/mol
沸点: 65°C
MDL编号: MFCD00153213
CAS号: 51502-45-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/60/28987860.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %