4′-氯-2,2,2-三氟苯乙酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4-氯-α,α,α-三氟苯乙酮
TCIAC1738-5GEA 1150 CNY
TCIAC1738-5G TCIAC1738-1G
4′-氯-2,2,2-三氟苯乙酮 ≥97.0% (通过GC)
4′-氯-2,2,2-三氟苯乙酮
分子式: C₈H₄ClF₃O
MDL编号: MFCD00018686
CAS号: 321-37-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/35/28938935.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %