2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
α,α-二甲氧基-α-苯基苯乙酮
, 苯偶酰α,α-二甲基乙缩醛
TCIAD1702-25GEA
0
CNY
TCIAD1702-25G
TCIAD1702-100G
TCIAD1702-500G
2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
2,2-二甲氧基-苯基苯乙酮
分子式:
C₁₆H₁₆O₃ 分子量: 256,2964 g/mol 沸点: 169°C |
MDL编号:
MFCD00008475 CAS号: 24650-42-8 EINECS: 246-386-6 UN号: 3077 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |