2'-羟基-4',5'-二甲氧基苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH1206-5GEA 0 CNY
TCIAH1206-5G
2'-羟基-4',5'-二甲氧基苯乙酮 ≥98.0% (通过GC)
2'-羟基-4',5'-二甲氧基苯乙酮
分子式: C₁₀H₁₂O₄
分子量: 196,1999 g/mol
MDL编号: MFCD00017241
CAS号: 20628-06-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/43/28971143.jpg
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C