4-溴苄胺盐酸盐 ≥97.0% (通过总氮和滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1841-25GEA 1125 CNY
TCIAB1841-25G TCIAB1841-5G
4-溴苄胺盐酸盐 ≥97.0% (通过总氮和滴定分析)
4-溴苄胺盐酸盐
分子式: C₇H₉BrClN
分子量: 222,52
MDL编号: MFCD00012860
CAS号: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/09/28933609.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %