α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB2975-5GEA
0
CNY
TCIAB2975-5G
TCIAB2975-25G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97.0% (通过GC)
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
分子式:
C₇H₅Br₂F 分子量: 267,92 g/mol |
MDL编号:
MFCD09037367 CAS号: 78239-71-1 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |