1,3,5-三(溴甲基)苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT2719-1GEA
365
CNY
TCIAT2719-1G
TCIAT2719-5G
1,3,5-三(溴甲基)苯 ≥98.0% (通过GC)
1,3,5-三(溴甲基)苯
分子式:
C₉H₉Br₃ |
MDL编号:
MFCD00182500 CAS号: 18226-42-1 UN号: 3261 ADR: 8,II |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |