cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC2197-5GEA 0 CNY
TCIAC2197-5G TCIAC2197-25G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
分子式: C₈H₁₂O₄
分子量: 172,1800 g/mol
MDL编号: MFCD00134411
CAS号: 2305-31-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/13/28939213.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C