反-1,4-环己烷二甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC0475-25GEA
0
CNY
TCIAC0475-100G
TCIAC0475-25G
TCIAC0475-500G
反-1,4-环己烷二甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
反-1,4-环己烷二甲酸
分子式:
C₈H₁₂O₄ 分子量: 172,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00066203 CAS号: 619-82-9 EINECS: 210-614-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |