重碘酸氢钾 99.85%, 超纯 用于分析
Danger
Synonyms: 碘酸钾合一碘酸酸性碘酸钾
ACRO211475000EA 0 CNY
ACRO211475000 ACRO211471000
重碘酸氢钾 99.85%, 超纯 用于分析
重碘酸氢钾
分子式: HI₂KO₆
分子量: 389,91 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011400
CAS号: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN号: 3085
ADR: 5.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 99.80 to 100.20 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cl, ClO3, Br, BrO3 (as Cl) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Total nitrogen (as N) ≤20 ppm