4-三氟甲硫基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2763-5GEA 0 CNY
TCIAT2763-1G TCIAT2763-5G
4-三氟甲硫基苄胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-三氟甲硫基苄胺
分子式: C₈H₈F₃NS
分子量: 207,21
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00190129
CAS号: 128273-56-3
UN号: 2735
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/48/28996448.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %