1-甲基-2-吡咯烷酮
供应商: LOCAL DEALS CHINA
|
Danger
|
Synonyms:
NMP
, N-甲基-2-吡咯烷酮
, N-甲基吡咯烷酮
CHLCR01134430124EA
0
CNY
CHLCR01134430124
1-甲基-2-吡咯烷酮
1-甲基-2-吡咯烷酮
分子式:
C₅H₉NO 分子量: 99,13 g/mol 沸点: 202 °C (1013 hPa) 溶点: –24 °C 密度: 1,033 g/cm³ (20 °C) 闪点: 91 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003193 CAS号: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 12,06197 |