Ethanol ≥75% (v / v)
供应商: LOCAL DEALS CHINA
|
Danger
|
CHLCR02544750012EA
0
CNY
CHLCR02544750012
Ethanol ≥75% (v / v)
乙醇
分子式:
C₂H₅OH 分子量: 46,07 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003568 CAS号: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN号: 1170 ADR: 3,III |