L-丙氨酸

供应商: LOCAL DEALS CHINA

Synonyms: L-α-氨基丙酸(S)-2-氨基丙酸

CHLCR00161560124EA 0 CNY
CHLCR00161560124
L-丙氨酸
L-丙氨酸
分子式: C₃H₇NO₂
分子量: 89,09 g/mol
沸点: 189 °C (1013 hPa)
溶点: 79 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064410
CAS号: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203

现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR