2-丙醇
供应商: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
仲丙醇
, 异丙基醇
, IPA
, 异丙醇
MERC60104025001730EA
0
CNY
MERC60104025001730
2-丙醇
2-丙醇
分子式:
(CH₃)₂CHOH 分子量: 60,1 g/mol 沸点: 82 °C (1013 hPa) 溶点: –89 °C 密度: 0,786 g/cm³ (20 °C) 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011674 CAS号: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN号: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |