带标准磨口接头的三颈烧瓶
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI201-0557EA 669.6 CNY
VWRI201-0557 VWRI201-0554 VWRI201-0553 VWRI201-0556 VWRI201-0555
带标准磨口接头的三颈烧瓶
烧瓶 圆底烧瓶
硼硅酸盐3.3玻璃,透明,带2个平行的侧颈。
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 极小的热膨胀,对温度变化具有较高的抵抗力
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
适用于各种实验室应用的廉价替代品。 带有白色标签区域并印有目录编号,方便再次订购。
Certifications: DIN 12394