薄膜干式真空泵/压缩机,VCP 80和VCP 130
供应商: Avantor
VWR®
VWRI181-0308EA 14824.96 CNY
VWRI181-0308 VWRI181-0309
薄膜干式真空泵/压缩机,VCP 80和VCP 130
真空隔膜泵
VP 80和VP 130可用作真空和压力泵,并 为高效真空应用树立了标准。该泵是为不要求耐腐蚀性能应 用提供真空操作的经济款解 决方案。可用于对包含缓冲液
VWR系列真空/压力泵设计用于持续的无人作业,带手动调节的两个指示表,可调整并轻松监控所要求的真空或压力水平。 的水溶液或水烟气进行真空过滤,但不建议用于泵取酸性、基础或有机烟气。
  • 真空和压力泵一体化WOB-L®活塞技术
  • 紧凑、易清洁、操作简单
  • 轻松监控和真空调节
  • 轻量结构
Delivery information: Delivered with EU-, UK- and CH-plugs, instruction manual, vacuum and pressure regulator, vacuum and pressure gauge, silencer and water trap.