制备型高效液相色谱系统,LaPrep Sigma
供应商: VWR
VWR® LaPrep
VWRI905-0509EA 0 CNY
VWRI905-0509 VWRI905-0508 VWRI905-0507 VWRI905-0528 VWRI905-0505 VWRI905-0527 VWRI905-0504 VWRI905-0515 VWRI905-0526 VWRI905-0514 VWRI905-0503 VWRI905-0525 VWRI905-0502 VWRI905-0524 VWRI905-0523 VWRI905-0512 VWRI905-0501 VWRI905-0500 VWRI905-0511 VWRI905-0510 VWRI905-0550
制备型高效液相色谱系统,LaPrep Sigma
色谱系统 制备型高效液相色谱系统
运行在直观EZChrom平台上的LaPrep Sigma是一款高度结实和紧凑的制备色谱系统。作为有着众多可能配置的真正模块化系统,其拥有同类产品中最小的体积(242×352 mm)。其配备了操作简单的触摸屏面板和以太网连接,对于任何需要灵活的制备型高效液相色谱法解决方案的实验室而言,都是一款理想的添置设备。
LaPrep Sigma具有从分析到制备级功能,1 ml到600 ml/分钟的泵流量,可轻松连接至全自动馏分收集器。LaPrep Sigma还配有单波长或多波长紫外检测器和自动进样器或单进样输送,是所有制备实验室的很好选择,无论其配置要求如何。
辅助模块是LaPrep Sigma灵活型的核心。辅助模块包含分馏阀、进样阀和自动进样泵,因此,能够最小化所占工作台空间。有一系列配置选项可选。
欲了解更多信息、索取演示或应用支持,请联系您当地的VWR色谱专员或发邮件至chromatography@eu.vwr.com。