数字计时器,单通道
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI609-0184EA 269 CNY
VWRI609-0184
数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
Weight: 35,4 g
  • LCD大屏显示(34×13 mm)
  • 99分59秒倒计时
  • 30秒大音量报警,可手动静音或30秒后自动关闭
  • 适用于重复试验的记忆功能,无需重复输入试验时间
  • 背部设有磁贴,可置于培养箱、冰箱和烤炉表面
Delivery information: Supplied with silver-oxide battery (LR44 type), magnet, Velcro® strips and certificate of calibration.