恒温振荡器,制冷型恒温混匀器
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRI460-0198EA 54990 CNY
VWRI460-0198 VWRU10027-170 VWRI460-0201 VWRI460-0200 VWRU89232-906 VWRI460-0196 VWRI460-0197 VWRI460-0199
恒温振荡器,制冷型恒温混匀器
干浴器 摇动加热器/冷却器
制冷型恒温混匀器是为需要一致,精确结果的应用而设计的。具有加热,制冷和震荡功能,使用可互换的加热块来容纳各种试管和微孔板。LCD触摸屏可以更快地设置温度,速度和时间,这些都可以一起查看。显示屏上可显示帮助文档和操作提示。触摸屏与实验室使用的橡胶手套兼容。
  • 易于使用的4.3英寸彩色液晶触摸屏的状态栏可以让用户保存并可视化的跟踪五个用户自定义程序,每个自定义程序可以有五个步骤
  • 具有快速加热、冷却和高速振荡及脉冲模式特性,是快速涡旋应用的理想选择
  • 带声音警报的计时器,从1分钟到99小时59分钟,如果装置发现内部问题,加热功能将自动关闭
  • USB端口可以将信息传输到闪存上,用于数据记录、程序存储和软件更新
程序控制功能允许用户自定义程序,可以存储为五个,分别有五个步骤的程序。温度可调节,加热和制冷速率可以以0.5°C / min的改变。单点校准模式可实现最高的温度精度,单点校准程序允许用户校准多达六个不同的温度。由优质耐热和耐化学腐蚀的聚合物制成,因此外壳在整个正常工作温度下始终保持凉爽的触感。最大温度限制功能可确保温度不会超过用户定义的限制,从而可以保护温度敏感的样品。当温度达到40°C时,顶部的热警告会亮起,并一直亮着,直到设备冷却至40°C以下。
该设备的增强型电子元件和双温度传感器在5至35°C的工作范围内可提供准确,可靠的温度设置(最大相对湿度80%,无冷凝)。应用包括细胞培养,DNA,RNA,杂交和蛋白质研究。
订购须知 不提供加热块,必须单独订购块。请注意,Eppendorf ThermomixerR®加热块与VWR®制冷型恒温混匀器兼容。还提供带有NIST可追溯证书的模型,其中包括三点NIST可追溯校准。可追溯证书包括实际校准测量数据和不确定度。校准实验室符合ISO / IEC 17025。
Caution: **微管加热块包括可移动的机架和盖子