VWR®, 数字计时器,单通道
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0185EA 343.75 CNY
VWRI609-0185
VWR®, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
  • 99分钟,59秒倒计时
  • 嘈杂环境用高音量报警
  • 记忆功能
  • 小巧便携装置
  • 自动关闭功能
Delivery information: Supplied with magnet, stand, clip and certificate of calibration.