细胞离心机的滤片
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI720-2059EA 545 CNY
VWRI720-2059 VWRI720-2060 VWRI720-2061
细胞离心机的滤片
湿巾 清洁工具及垫
细胞板采用滤板制造而成,用于细胞离心机。吸收细胞分析过程中因样品染色而产生的多余液体。可用于Shandon和Sakura Cyto-Tek®细胞离心机。
  • 用于单室和多室