Cassettes, Q Path® MacroStar II
供应商: VWR
Q Path® MacroStar II
VWRI720-2224EA 2033.37 CNY
VWRI720-2224 VWRI720-2225 VWRI720-2228 VWRI720-2229 VWRI720-2226 VWRI720-2227 VWRI720-2231 VWRI720-2232 VWRI720-2230
Cassettes, Q Path® MacroStar II
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒包装在预灌注的分配器中,用于包埋盒燃烧器。每包2×1000个盒和1×2000个盖。
  • 大开口,用于过滤液体
  • 带铰链和分离式盖
  • 45°书写角度