包埋盒,Q Path® MicroStar V,架装
供应商: VWR, part of Avantor
MicroStar V
VWRI720-2091EA 2120.58 CNY
VWRI720-2091 VWRI720-2092 VWRI720-2090 VWRI720-2095 VWRI720-2096 VWRI720-2093 VWRI720-2094 VWRI720-2097 VWRI720-2098
包埋盒,Q Path® MicroStar V,架装
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,带焊接的一次性盖,包装在架中,用于Leica和Sakura包埋盒打印机。每包2000盒,每架40包。
  • 易于使用的小开口盒
  • 在前端和两侧书写
  • 盒带棱线,浸渍后更易于打开