包埋盒,Q Path® Microtwin
供应商: VWR, part of Avantor
Q Path® Microtwin
VWRI720-2189EA 1569.78 CNY
VWRI720-2189 VWRI720-2190 VWRI720-2191 VWRI720-2183 VWRI720-2184 VWRI720-2187 VWRI720-2188 VWRI720-2185 VWRI720-2186
包埋盒,Q Path® Microtwin
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,装有一次性盖,包装在分配器中。包埋盒,带2个隔室,每个带0.09 mm²的孔。3盒装,每盒500个。
  • 无需活检垫,需活体荚膜或滤纸
  • 孔的表面积:0.3×0.3mm
  • 带铰链
  • 45°书写角度