低外形3D旋转摇床具有速度控制以及平滑、低泡、三维晃动功能。铸铝机座能够提供耐久性及更好的稳定性,防溅设计则将液体导出内部组件。通过微处理器控制提供的电极倾斜角度调整,用户可以轻松在0到20°间精确地调整晃动,同时不影响装置运行。精确的速度控制提供了平滑、低速的晃动,最低可达1分钟-1
- 装置运行时进行0到20°电极倾斜角度调整
- LED显示屏同时显示速度、倾斜角度和时间
- 计时器计时时长1秒到160小时,当时间值到达0时会发出声音报警
- 可用于-10到+60 °C(最高80%相对湿度,无结露)的冷房、培养器和CO₂环境
带易读红色LED显示屏的触摸板控制。每次均可提供重复且精确的结果,即使隔着实验台也能轻松读取结果计时器能够显示运行时间,或者用户设置温度限值后,能够倒计时到零并关闭装置。显示屏始终显示上一次的设置,即使关闭电源,其仍能记忆该数据。当系统检测到障碍物或托盘超载时,会通过发出声音和视觉信号实现超载保护。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,以避免飞溅。该装置能够轻松装入大多数通风柜和培养器,适用于血样、DNA提取、印迹技术和一般混合。
Delivery information: 交付信息: 随附299×222 mm防滑橡胶垫,适用于固定细菌培养皿。堆叠盘须单独订购。
Caution: * 注意:最大速度/倾斜角度可能因重量或不平衡负载而不同
** 需置于盘中心