Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability, the spill resistant design channels fluids away from internal components. Precise speed control provides smooth, low speed rocking motion down to one min⁻¹.
- 微处理器控制能够在装置运行时进行0到15°电极倾斜角度调整
- LED显示屏同时显示速度、倾斜角度和时间
- 计时器计时时长1秒到160小时,当时间值到达0时会发出声音报警
- 可用于-10到+60 °C(最高80%相对湿度,无结露)的冷房、培养器和CO₂环境
带易读红色LED显示屏的触摸板控制。每次均可提供重复且精确的结果,即使隔着实验台也能轻松读取结果计时器能够显示运行时间,或者用户设置温度限值后,能够倒计时到零并关闭装置。显示屏始终显示上一次使用的设置,即使关闭电源,其仍能记忆该数据。当系统检测到障碍物或托盘超载时,会通过发出声音和视觉信号实现超载保护。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,以避免溅泼。装置适用于细胞培养、凝胶染色和脱色、杂交操作、血液学和印迹操作。
Delivery information: 交付信息: 随附324×254 mm防滑橡胶垫。堆叠盘须单独订购。
Caution: * 注意:最大速度/倾斜角度可能因重量或不平衡负载而不同
** 需置于盘中心