八面体搅拌子套装1, 聚四氟乙烯 涂层,带有中心环的12个八角形磁力搅拌棒,位于实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:13×8、15×8、25×10、38×10、51×10和64×10。
十字形套装, 聚四氟乙烯 涂层,实用的透明盒子中有盖的五个十字形磁力搅拌子。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸一个:10×10、20×20、25×25、30×30和38×38。
椭圆套装1, 聚四氟乙烯
涂层,12个椭圆形磁力搅拌子置于实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:10×5、15×6、25×10、30×10和35×13。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸一个:50×17和70×27。
椭圆套装2, 聚四氟乙烯 涂层,13个椭圆形磁力搅拌子置于实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:20×10、25×12、30×16、35×16、40×20和50×20。套装还包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸一个:70×20。
彩色微型套装, 聚四氟乙烯 涂层,透明盒中装有12个彩色微型磁力搅拌子。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的彩色搅拌子(蓝色,红色,黄色),每种尺寸和颜色各一个:8×1,5、5×2、7×2和10×3。
彩色标准套装, 聚四氟乙烯 涂层,带有中心环的24个彩色八角形磁力搅拌子,置于实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的彩色搅拌子(蓝色,红色,黄色),每种尺寸和颜色各一个:13×3、13×8、15×8、22×8、25×8、38×8、51×8和75×13。
多边形套装1,, 聚四氟乙烯 涂层,18个圆柱形磁力搅拌棒放在实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 and 80×10.
多边形套装2, 聚四氟乙烯 涂层,18个圆柱形磁力搅拌棒放在实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 and 70×10.
混合套装1, 聚四氟乙烯 涂层,22个圆柱形磁力搅拌棒,其中16个带有可移动的枢轴,位于实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:13×8、13×10、20×8、25×8、25×10、38×8、42×10、51×8和51×10。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸一个:32×8、32×10、38×10和45×8。
混合套装2, 聚四氟乙烯 涂层。套装包含14个磁力搅拌子:4微型和10八角形搅拌子,带有中心环,在实用的透明盒子中。套装包括以下尺寸L×Ø(mm)的搅拌子,每种尺寸两个:7×2、10×3、13×8、15×8、25×10、38×10和51×10。