可校准超精确温度计
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI620-2664EA 3925 CNY
VWRI620-2664 VWRI620-2652 VWRI620-1932
可校准超精确温度计
温度计 数字温度计
该带探头的温度计旨在用于高精度要求的温度测量。可用于通用应用的空气、气体、液体和固体测量,视探头类型而定。适用于医药和生物公司(生产和实验室)、食品行业(奶制品、鱼、肉和保健品)、血液、政府机构和环境。
  • 低电池报警指示器
  • 可校准:偏移和斜率输入
  • 最大/最小内存及“保持”功能
  • 广泛的探头选择:PT100 (620-1932)或K、J、N、S、T型 (620-2652, 620-2664)
  • 0.002 °C/K温度漂移,即37 °C条件下精度达0.06 °C
Delivery information: 交付信息: 随附探头、9伏电池、校准证书及运输外壳。