高级干浴器,数显式,带加热盖
VWRI460-0185EA 0 CNY
VWRI460-0185 VWRI460-0103
高级干浴器,数显式,带加热盖
这款带加热盖的高级干浴器专为需要可重复结果和出色温度稳定性的应用而设计。该多功能装置非常适合等温孵育,酶反应,免疫测定,核酸变性和多种其他实验室程序。带有锁定旋钮的整体支撑杆支架可容纳可选的外部温度探头套件。干浴器可容纳一个微孔板块或两个单独的可互换模块化加热块。每个加热块都有一个用于测量加热块温度的温度计孔。由于试管和块体紧密接触,采用低密度设计,可实现高效加热,从而实现出色的温度均匀性。
  • 出色的加热均匀性,稳定性和温度调节性,可在37°C的温度范围内提供±0.2°C的加热块内温度稳定性,在相似的块状结构上提供±0.1°C的温度稳定性
  • 温度范围为环境温度+5至100°C,加热时间至100°C为50 m
  • 计时器将显示经过的时间,或当到达用户定义的时间限制时,计时到零,关闭设备
  • 加热盖可减少样品盖上的冷凝水
  • 可选的外部温度探针套件可监测实际的样品或样品温度
  • 适配VWR可互换的模块化加热块,用于从0.2 ml微管到最大高度为85 mm的试管或样品瓶
加热的盖子有助于调节温度。PID温度控制,带有可选的外部RTD探头。微处理器控制调节加热和搅拌功能。将样品快速准确地加热。温度以±0.1°C的增量进行调节。触摸板控件带有易于阅读的独立LED显示温度和时间,还显示设定点和实际温度。即使关闭电源,显示屏也会显示上次使用的设置。在定时模式下,当时间为零且设备达到设定点温度时,将发出警报。温度校准模式允许用户将设备校准到外部温度设备。在定时模式下,当时间达到零且设备达到设定点温度时,将发出警报声。温度高于40°C时,热警告符号灯会亮起。过射保护意味着如果设备超出设定温度10°C,设备将自动停止加热。设备可以在18至33°C(相对湿度20至80%,无冷凝)的环境中运行。
订购须知 提供模块化加热块和可选的温度探头套件,这些必须单独订购。
Caution: * RT =环境温度
**欧盟插头***英国插头**** 瑞士插头