p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (通过GC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA2039-25GEA
360
CNY
TCIAA2039-25G
p-Acetoacetophenetidide ≥98.0% (通过GC,总氮)
p-Acetoacetophenetidide
分子式:
C₁₂H₁₅NO₃ 分子量: 221,2524 g/mol |
MDL编号:
MFCD00043937 CAS号: 122-82-7 EINECS: 204-577-1 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |