反-3-己烯二氰 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 反-1,4-二氰基-2-丁烯Dihydromucononitrile
TCIAH0357-25GEA 0 CNY
TCIAH0357-25G TCIAH0357-5G
反-3-己烯二氰 ≥98.0% (通过GC)
反-3-己烯二氰
分子式: C₆H₆N₂
分子量: 106,1252 g/mol
沸点: 120°C
MDL编号: MFCD00001964
CAS号: 1119-85-3
EINECS: 214-287-7
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/92/28970392.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency