(1R)-(-)-氯甲酸薄荷酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: (-)-氯甲酸薄荷酯
TCIAM0990-5MLEA 510 CNY
TCIAM0990-5ML TCIAM0990-25ML
(1R)-(-)-氯甲酸薄荷酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
(1R)-(-)-氯甲酸薄荷酯
分子式: C₁₁H₁₉ClO₂
分子量: 218,73 g/mol
闪点: 70°C
MDL编号: MFCD00009694
CAS号: 14602-86-9
UN号: 3277
ADR: 6.1,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/84/28974584.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (neat)